Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación celular Click-iT™ EdU para adquisición de imágenes, colorante Alexa Fluor™ 647
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10063724
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10063724 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10063724
Marca: Invitrogen™ C10340
Edge
Includes
El kit contiene material suficiente para 50 cubreobjetos de 18 x 18.
Funciona la primera vez, cada vez, en menos tiempo
El kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU Alexa Fluor 647 es una excelente alternativa a los tradicionales ensayos de proliferación que se ha optimizado para aplicaciones de microscopía de fluorescencia. En este ensayo, el análogo a la timidina modificado EdU se incorpora de forma eficaz al ADN recién sintetizado y etiquetado con fluorescencia mediante un colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en una reacción clic rápida y muy específica. Este etiquetado fluorescente de las células proliferantes es preciso y compatible con métodos de anticuerpos gracias al protocolo clic leve. Los métodos de detección de proliferación más exactos se basan en la incorporación y la medición de los análogos nucleósidos en ADN recién sintetizado con bromodesoxiuridina (BrdU), un análogo utilizado con frecuencia. El ADN etiquetado mediante BrdU se cuantifica mediante anticuerpos anti-BrdU tras la desnaturalización del ADN a través de métodos intensos (HCl, calor o enzimas) para exponer las moléculas de BrdU. Este paso tiene una larga duración y resulta difícil de llevar a cabo de manera uniforme. El tratamiento intenso también puede afectar negativamente a la calidad e integridad de la muestra, lo que hace que la cotinción con otros anticuerpos resulte complicada.
  • Simple: funciona la primera vez, cada vez, en menos tiempo.
  • Eficaz: no es necesario realizar pasos de desnaturalización ni tratamientos intensos
  • Resultados ricos en contenido: mejor preservación de la morfología de la célula, la estructura del antígeno y la integridad del ADN.
  • Coherente: no depende de lotes de anticuerpos variables para la detección
  • Menos peligroso
Metodología de proliferación mejorada
El kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU Alexa Fluor 647 proporciona una alternativa mejorada con respecto a los ensayos de BrdU para medir la proliferación celular. EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina) es un nucleósido análogo de la timidina que se incorpora al ADN durante la síntesis de ADN activa. Gracias a Click-iT EdU, basta con una permeabilización con detergente y una fijación suave para que el reactivo de detección Click-iT EdU basado en moléculas pequeñas obtenga acceso al ADN. Como consecuencia, el kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU no solo es fácil de usar, sino que también es más exacto y compatible con el análisis del ciclo celular y otros objetivos extracelulares o intracelulares verdaderamente ricos en contenido y resultados.
puede emplearse un ensayo Click-iT en células en cultivo o in vivo según la administración de EdU a través de métodos de alimentación o inyección. El ensayo Click-iT puede emplearse con BrdU en experimentos de pulso doble mediante el anticuerpo anti-BrdU (clon MoBu-1), que no presenta una reacción cruzada con EdU. La tecnología Click-iT es compatible con inmunohistoquímica, inmunocitoquímica y colorantes fluorescentes que presentan tolerancia ante la fijación o se han diseñado para el etiquetado celular fijo.
Análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, replicación y reparación de ADN, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo lejano
Contenido y almacenamiento El kit contiene material suficiente para 50 cubreobjetos de 18 x 18. Almacenar entre 2 °C y 6 °C, desecar y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Kit de proliferación celular
Tipo de colorante Alexa Fluor™ 647
Emission IR cercano
Formato Portaobjetos
Características ecológicas Menos peligroso
Línea de productos Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente