Learn More
Invitrogen™ UE (5-etinil uridina)
Ayuda en la detección de la transcripción global del ARN
Brand:  Invitrogen™ E10345
240.67 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Product Code. 10726865
  • 361.00€ / cada uno
Explore more special offers
Alert:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Detectar la transcripción global del ARN temporal y espacialmente tanto in vitro como in vivo con el nucleótido modificado, la etinil uridina. El enfoque utiliza una potente detección química por clic, una técnica sencilla y resistente de dos pasos. En el primer paso, la biomolécula que contiene alquinos se alimenta a células o animales, y se incorpora activamente al ARN. La detección utiliza la ligadura quimioselectiva o la reacción de «clic» entre una azida y un alquino, donde la proteína modificada se detecta con el correspondiente colorante o hapteno que contiene azida, mediante el kit de tampón de reacción celular Click-iT. Las células se pueden analizar mediante microscopía de fluorescencia, citometría de flujo o imagen y análisis de alto contenido (HCS).
Análisis celular, químicas clic, química de etiquetado, etiquetado metabólico y síntesis de proteínas nacientes con química clic
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EU (5-etinil uridina)
Etiquetado de ARN
UE
Click-iT™, Molecular Probes™
Almacenar a -20 °C
Temperatura ambiente
5 mg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2892733 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Catalog NumberE10345
Número de lote2674012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/07/2023 Catalog NumberE10345
Número de lote2497580 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/06/2022 Catalog NumberE10345
Número de lote2413453 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2021 Catalog NumberE10345
Número de lote2259596 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2020 Catalog NumberE10345
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ UE (5-etinil uridina) > 5 mg
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.