Learn More
Invitrogen™ Kit de tampones de reacción de proteínas Click-iT™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10005303
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10005303
Marca: Invitrogen™ C10276
Edge
Une mediante clic dos porciones: azida o alquino y el reactivo de detección de clic correspondiente
El kit de tampón de proteínas Click-iT proporciona a los investigadores que tienen proteínas etiquetadas con una azida o un alquino y el reactivo de detección de clic correspondiente con los medios necesarios para unir estas dos porciones. Cada kit incluye material suficiente para realizar 25 reacciones para su posterior análisis mediante electroforesis en gel, Western blot o espectrometría de masas.
  • Menos peligroso
Análisis celular, químicas clic, química de etiquetado, etiquetado metabólico y síntesis de proteínas nacientes con química clic
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Características ecológicas Menos peligroso
Tipo de producto Kit de tampones de reacción a proteínas
Cantidad 25 reacciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Click-iT, Sondas moleculares
compliance-icons
Nombre del producto
  • Click-iT Protein Reaction Buffer Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper (II) sulfatepentahydrate