Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ Tetramethylrhodamine (TAMRA) Protein Analysis Detection Kit
Admite el análisis diferencial de subclases de glicoproteínas, proteínas totales y glicoproteínas totales en el mismo gel
Marca:  Invitrogen™ C33370
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Código de producto. 10556393
  • 353.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de detección de glicoproteínas de tetrametilrodamina (TAMRA) Click-iT proporciona la segunda parte de la técnica simple y sólida de dos pasos para identificar y caracterizar las glicoproteínas mediante electroforesis en gel unidimensional o bidimensional. En el paso dos, después de la incorporación del asa de azida en estructuras de glucano de proteína con un reactivo de etiquetado metabólico Click-iT o el sistema de etiquetado enzimático Click-iT, las glicoproteínas modificadas con azida se detectan mediante la ligadura quimioselectiva o la reacción de clic entre una azida y un alquino. Los geles con glicoproteínas etiquetadas con TAMRA se pueden teñir posteriormente con las tecnologías Multiplexed Proteomics™, con tinción de proteína total SYPRO™ Ruby y tinción de glicoproteínas PRO-Q™ Emerald para el análisis diferencial de subclases de glicoproteínas, proteínas totales y glicoproteínas totales en el mismo gel. Las glicoproteínas modificadas con Click-iT también son compatibles con el análisis posterior de LC-MS/MS y MALDI MS para su identificación.
  • Menos peligroso
Análisis de células, químicas clics, análisis de glicoproteínas con química clic, química de etiquetado, electroforesis en gel de proteínas, tinción y adquisición de imágenes para geles de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Menos peligroso
Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Temperatura ambiente
Click-iT™
Kit de detección de análisis de proteínas TAMRA
Fluorescente
Isómeros TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina)
Proteínas (glicoproteínas)