Learn More
Invitrogen™ CM-H2DCFDA (indicador de estrés oxidativo general)
Indicador de estrés oxidativo general
Marca:  Invitrogen™ C6827
469.68 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11530166
  • 618.00€ / 1000 microgramos
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
CM-H2DCFDA es un derivado clorometílico de H2DCFDA, que resulta útil como indicador de especies reactivas de oxígeno (ROS) en células. Este indicador muestra un mayor nivel de retención en células vivas que H2DCFDA. CM-H2DCFDA se expande pasivamente en las células, en las que las esterasas intracelulares escinden los grupos de acetato. Su grupo de clorometilo reactivo al tiol reacciona con el glutatión y otros tioles. La oxidación posterior produce un aducto fluorescente que queda atrapado dentro de la célula, por lo que facilita los estudios a largo plazo.
  • Ex/Em: aprox. 492 - 495/517–527 nm
  • Este producto es sensible al aire (se almacena bajo atmósfera de nitrógeno o argón seco)
  • Este producto se puede disolver en DMSO, DMF o etanol para su uso
  • El indicador penetra en la célula
  • La fluorescencia puede monitorizarse mediante un citómetro de flujo, un fluorímetro, un lector de microplacas o un microscopio de fluorescencia a través de fuentes de excitación y filtros adecuados para la fluoresceína
Consulte el Manual de Molecular Probes™ para obtener información adicional sobre el producto.
Apoptosis, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, detección radical libre, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
20 x 50 μg