Learn More
Invitrogen™ CoroNa™ Green, cell impermeant
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Descripción
- Permite la resolución espacial y temporal de las concentraciones de Na+ en presencia de concentraciones fisiológicas de otros cationes monovalentes
- El colorante se carga en las células de manera más eficiente que el tetraacetato verde sódico, y el indicador de CoroNa Green responde a un rango más amplio de concentración de Na+
- Con un máximo de absorción/emisión de aproximadamente 492/516 nm para forma unida a Na+, puede ser detectado por cualquier instrumento que pueda detectar fluoresceína
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de sodio y potasio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Indicador de iones de sodio |
| Tipo de colorante | Indicador de sodio |
| Línea de productos | CoroNa |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |