Learn More
Invitrogen™ D-Luciferin, Potassium Salt
Se necesita para la reacción de luciferina/luciferasa que produce luz
Marca: Invitrogen™ L2916
300.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
La oxidación dependiente del ATP de la luciferina por la luciferasa produce luz, y este sistema se emplea como indicador en plantas, bacterias y células de mamíferos. Debido a que las técnicas quimioluminiscentes están prácticamente sin antecedentes, este sistema de genes indicadores es ideal para detectar la expresión génica de bajo nivel.
- Presenta propiedades físicas idénticas a las de la luciferina natural
- Quimioluminiscente después de la oxidación por luciferasa
- La sal de luciferina de potasio es fácilmente soluble en tampones acuosos
Encontrar más sondas fluorogénicas y fotoactivables
Hay disponibles varios sustratos fluorogénicos, sondas fotoactivables y sondas en jaula.
Análisis celular, ensayos de actividad enzimática y proteica, ensayos de luciferasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos de indicadores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
D-luciferina | |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
Sustrato de luciferasa |
25 mg | |
Quimioluminiscente | |
Sustrato químico | |
Luciferina |