Learn More
Invitrogen™ DetectaGene™ Green CMFDG lacZ Gene Expression Kit
Para un aducto de colorante péptido-fluorescente impermeabilizante de membranas
Marca: Invitrogen™ D2920
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
El kit de expresión de genes lacZ DetectaGene™ Green incluye un derivado de la β-galactosa a base de fluoresceína que ha sido modificado químicamente para incluir un grupo de clorometilo ligeramente reactivo al tiol. Una vez dentro de una célula, el sustrato DetectaGene pasa por dos reacciones: 1) sus dos fracciones de galactosa son escindidas por la β-galactosidasa intracelular y 2) ya sea de forma simultánea o secuencial, su fracción de clorometilo reacciona con el glutatión y posiblemente con otros tioles intracelulares para formar un aducto de colorante péptido-fluorescente impermeabilizante de membranas.
Ensayos de beta-galactosidasa, análisis celular, adquisición de imágenes de células, ensayos de actividad enzimática y proteica, citometría de flujo, detección secundaria y de anticuerpos de citometría de flujo, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos de indicadores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa | |
Ensayo de β-Gal (lacZ) | |
Temperatura ambiente | |
Sustrato Beta-Gal | |
Beta-galactosidasa | |
DetectaGene |
Fluorescente | |
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
CMFDG | |
Sustrato químico | |
Kit |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.