Learn More
Invitrogen™ Di-4-ANEPPS
Beschreibung
Los aumentos y disminuciones en el potencial de la membrana, conocidos como hiperpolarización y despolarización de la membrana, respectivamente, desempeñan un papel central en muchos procesos fisiológicos, incluyendo la propagación del impulso nervioso, la contracción muscular, la señalización celular y la sincronización del canal de iones. Las sondas potenciométricas son herramientas importantes para el estudio de estos procesos.
- Se trata de sondas de respuesta rápida que funcionan mediante cambios en su estructura electrónica y, en consecuencia, en sus propiedades de fluorescencia, en respuesta a cambios en el campo eléctrico circundante
- Su respuesta óptica es lo suficientemente rápida para detectar cambios potenciales transitorios (milisegundo) en células excitables, incluyendo neuronas individuales, células cardíacas y cerebros intactos
- Sin embargo, la magnitud de su cambio de fluorescencia dependiente del potencial suele ser pequeña; las sondas de respuesta rápida suelen mostrar un 2-10 % de cambio de fluorescencia por 100 mV
- Además, estos colorantes muestran un desplazamiento dependiente del potencial en sus espectros de excitación, permitiendo así la cuantificación del potencial de la membrana utilizando mediciones de la relación de excitación
- Molécula zwitteriónica, muestra la respuesta potenciométrica más consistente en diferentes tipos de células y tejidos
- Las Ex/Em máximas unidas a las membranas de fosfolípidos modelo son aproximadamente 465/635 nm (pero las propiedades espectrales dependen en gran medida del entorno)
- No fluorescente hasta que se une a las membranas
- Soluble en etanol, DMSO y DMF
- El colorante se introduce en las células mediante la adición directa de solución madre al medio de cultivo celular o mediante el uso de etiquetado retrógrado
- Sonda de respuesta rápida, adecuada para detectar posibles cambios en la membrana de menos de submilisegundos
- La membrana plasmática de la célula normalmente tiene un potencial transmembrana de aproximadamente -70 mV (negativo en el interior) como consecuencia de los gradientes de concentración de K+, Na+ y Cl- que se mantienen mediante procesos de transporte activos
- Las sondas potenciométricas ofrecen un método indirecto de detección de la translocación de estos iones
Análisis celular, metabolismo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, membranas (generales) y lípidos
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Colorante ANEP |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Membranas celulares & lípidos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.