Learn More
Invitrogen™ DMNPE-caged ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, P3-(1-(4,5-Dimethoxy-2-Nitrophenyl)ethyl) Ester, Disodium Salt)
Descripción
El ATP enjaulado con DMNPE es un análogo de nucleótido en el que el fosfato terminal se esterifica con un grupo de bloqueo, lo que hace que la molécula sea biológicamente inactiva. La fotólisis flash del grupo enjaulado con iluminación UV a 355 nm provoca una liberación rápida y altamente localizada del nucleótido libre en el sitio de iluminación. El grupo enjaulado DMNPE absorbe la luz de manera más eficiente que los grupos enjaulados CNB y NPE, a aproximadamente 360 nm, pero las tasas de fotólisis y las producciones cuánticas son generalmente más bajas.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ATP enjaulado con DMNPE |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Etiqueta o tinte | DMNPE (éster P3-(1-(4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)etil)) |
| Cantidad | 5 mg |