missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DNP-BSA (Albumin from Bovine Serum (BSA), 2,4-Dinitrophenylated)

Código de producto. 11538936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11538936 5 mg 5 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11538936

Marca: Invitrogen™ A23018

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Commonly used as protein tracer

  • Some applications of tracer include study of Fc receptor-mediated immune function and IgE- and IgG-mediated responses to crosslinking of DNP-specific antibodies
  • Because DNP-BSA has more defined molecular weight than polydisperse dextrans, it may be better suited for some applications where size of tracer protein must be known with accuracy
  • Has approximately 25 dinitrophenyl substituents per molecule of BSA
  • DNP-BSA can be detected with unlabeled or fluorescently labeled anti-DNP antibody

Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection

Información de órdenes

Shipping Condition: Room temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 5 mg
Conjugado DNP (Dinitrophenyl)
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Tipo de etiqueta Other Label(s) or Dye(s)
Condiciones de envío Room Temperature
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Albumin Proteins

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.