Learn More
Invitrogen™ DPX (bromuro de p-xileno-bis-piridinio)
Código de producto. 10012652
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10012652 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10012652
Marca: Invitrogen™ X1525
Apagador catiónico
DPX (p-xileno-bis-piridinium bromide) se puede utilizar en ensayos de fusión de membranas o permeabilidad con el colorante de rastreo polar polianiónico ANTS (A350).
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18H18Br2N2
Forma física Sólido
Tipo de producto Supresor DPX