Learn More
Invitrogen™ DQ™ Collagen, type I From Bovine Skin, Fluorescein Conjugate
Análogo de sustrato natural
Marca: Invitrogen™ D12060
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
El colágeno fluorogénico DQ™ se puede utilizar para controlar directamente la actividad de colagenasa. Los sustratos DQ son análogos del sustrato natural que tienen un número excesivo de colorantes fluorescentes adheridos de modo que la señal de fluorescencia es casi inexistente. La proximidad de los tintes sobre el sustrato intacto causa esta supresión de señal. La hidrólisis del sustrato impulsada por enzimas da como resultado la separación del tinte, lo que provoca la separación de las moléculas del tinte entre sí y aumenta la señal de fluorescencia.
Adhesión celular, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, quimiotaxis y migración celular, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Liofilizado | |
1 mg | |
Sustrato basado en proteínas | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
DQ™ | |
Sustrato de proteasa | |
Metaloproteinasa |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.