Learn More
Invitrogen™ DQ™ Ovalbumin - Special Packaging
Código de producto. 10023372
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. 10023372
Marca: Invitrogen™ D12053
Adecuado para estudios de presentación y procesamiento de antígenos
La ovoalbúmina DQ es un sustrato fluorogénico para las proteasas. Se observa un fuerte efecto de supresión de fluorescencia cuando las proteínas están fuertemente marcadas con tintes BODIPY. Tras la hidrólisis de ovoalbúmina DQ a péptidos únicos etiquetados con colorante por proteasas, esta desactivación se alivia, lo que produce productos fluorescentes brillantes.
Análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Formulario Sólido
Línea de productos DQ
Cantidad 5 x 1 mg
Sustrato Sustrato de proteasa
Substrate Properties Sustrato basado en proteínas
Target Enzyme Proteasas
Etiqueta o tinte BODIPY™ FL
Tipo de producto Estudios de presentación y procesamiento y de antígenos
Condiciones de envío Temperatura ambiente