Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Gelatinase/Collagenase Assay Kit, 250-2,000 assays
Descripción
El kit de ensayo de gelatinasa/colagenasa EnzChek proporciona un método fluorimétrico sensible, práctico y rápido para medir la actividad de la gelatinasa o colagenasa en sistemas enzimáticos purificados, lisados de células/tejidos o para detectar inhibidores en un formato de alto rendimiento. El sustrato del kit EnzChek es un conjugado de gelatina DQ etiquetadas con fluoresceína que está altamente etiquetado para que la señal de fluorescencia se desactive hasta que la digestión enzimática produzca fragmentos muy fluorescentes. Este sustrato también está disponible por separado del kit (D-12054).
Adhesión celular, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, quimiotaxis y migración celular, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de gelatinasa/colagenasa |
| Tipo de producto | Ensayo de gelatinasa⁄colagenasa |
| Línea de productos | EnzChek |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato basado en proteínas |
| Tipo de sustrato | Sustrato de colagenasa/gelatinasa |
| Enzima diana | Gelatinasa/Colagenasa |