Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de amilasa EnzChek™ Ultra
Descripción
El kit de ensayo de amilasa EnzChek Ultra proporciona un ensayo basado en soluciones que presenta la velocidad, alta sensibilidad y comodidad necesarias para medir la actividad de amilasa o para detectar inhibidores de amilasa en un formato de alto rendimiento. Este kit EnzChek contiene un derivado de almidón, el sustrato de almidón DQ™, que está etiquetado con el colorante BODIPY FL hasta el punto que se desactiva la fluorescencia. La amilasa degrada este sustrato de manera eficaz; la digestión alivia la desactivación y produce fragmentos muy fluorescentes. El aumento de la fluorescencia que lo acompaña es proporcional a la actividad de la amilasa y se puede controlar con un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro, utilizando filtros de fluoresceína estándar.
- Etiqueta (Ex/EM): Conjugado BODIPY FL (aproximadamente 502/512 nm)
- El kit contiene sustrato liofilizado, tampón de reacción 10X, disolvente de sustrato, un estándar fluorescente y un protocolo detallado
- Se suministran suficientes reactivos para 500 ensayos (utilizando un volumen de ensayo de 100 μl en un formato de ensayo de microplaca de 96 pocillos)
Encuentre sustratos fluorescentes para otras glucosidasas
Además del kit de ensayo de amilasa EnzChek Ultra, ofrecemos kits y sustratos para medir xilanasa, lisozima, β-galactosidasa, y más.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, glicosidasa, neuraminidasa y actividad enzimática relacionada, detección de alto contenido (HCS), proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de amilasa Ultra |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas de fluorescencia |
| Tipo de producto | Ensayo de amilasa |
| Línea de productos | EnzChek |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato molecular |
| Tipo de sustrato | Sustrato de amilasa |
| Mostrar más |