Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phosphatase Assay Kit
Código de producto. 10338352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10338352 1000 ensayos 1 PCS
1 options
Código de producto. 10338352
Marca: Invitrogen™ E12020
Ensayo continuo de fosfatasa ácida prostática y fosfatasa proteica 1
Con el kit de ensayo de fosfatasa EnzChek se puede lograr una supervisión continua de la actividad de la fosfatasa, incluso en el pH neutro o acídico. El kit contiene sustrato de fosfato de 6,8-difluoro-4-metilumbeliferilo (DiFMUP) (patentado) de Molecular Probes. DiFMUP es aproximadamente 100 veces más sensible que el 4-metilumbeliferilo fosfato (MUP) para la detección de fosfatasa de ácido prostático a pH 5,5. El kit es perfecto para el análisis continuo de fosfatasa ácida prostática, proteína fosfatasa 1 o casi cualquier otra fosfatasa que pueda analizarse con sustratos no basados en proteínas, como MUP o 4-nitrofenil fosfato (PNPP). Cada kit contiene una cantidad suficiente de sustrato para ∽ 1000 ensayos, utilizando un volumen de reacción de 100 μl por ensayo. La fluorescencia (excitación/emisión máxima de aproximadamente 358/455 nm) se puede medir en un lector de microplacas de fluorescencia o en un fluorímetro estándar.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, cribado masivo de información (HCS), actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de fosfatasa
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Ensayo de fosfatasa
Tipo de colorante DiFMU
Emission 360⁄460
Línea de productos EnzChek
Cantidad 1000 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sustrato DiFMUP
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de fosfatasa
Enzima diana Fosfatasas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • EnzChek Phosphatase Assay Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethylformamide