Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Reverse Transcriptase Assay Kit
Código de producto. 10368542
Click to view available options
Cantidad:
1000 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10368542
Marca: Invitrogen™ E22064
Mide la actividad de la transcriptasa inversa
El kit de ensayo de transcriptasa inversa EnzChek es un ensayo práctico, eficaz y económico para medir la actividad de la transcriptasa inversa. En menos de una hora, las muestras se pueden leer en un fluorímetro o lector de microplacas con conjunto de filtros adecuados para fluoresceína (FITC). El kit de ensayo de transcriptasa inversa EnzChek utiliza el reactivo PicoGreen™, que detecta preferentemente los heterodúplex de ADNbc o ARN-ADN sobre los ácidos nucleicos monocatenarios o los nucleótidos libres. En este ensayo, la actividad de la transcriptasa inversa en una muestra biológica genera heterodúplex de ARN-ADN largos a partir de una mezcla de un molde poli(A) largo, un primer oligo-dT y dTTP. El reactivo PicoGreen™ detecta después los heterodúplex de ARN-ADN formados.
  • Detecta tan solo 0,02 unidades de transcriptasa inversa del VIH-1
  • Amplio rango dinámico de ensayo, detecta un intervalo lineal de hasta 50 veces
  • Ensayo fácil de utilizar, apto para aplicaciones automatizadas de cribado analítico masivo
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, cribado masivo de información (HCS), proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Una vez recibido, el kit debe almacenarse a - 20 °C y protegido de la luz. El Tampón 20X TE y el estándar de ADN lambda se almacenan mejor a 4 °C; sin embargo, cualquiera puede congelarse para un almacenamiento a largo plazo. Si se almacenan correctamente, los componentes del kit deberían permanecer estables durante al menos seis meses. Deje que los reactivos se calienten a temperatura ambiente antes de abrir los viales.
Método de detección Intensidad de la fluorescencia
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de transcriptasa inversa
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas de fluorescencia
Tipo de producto Ensayo de transcriptasa inversa
Línea de productos EnzChek
Cantidad 1000 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Suficiente para 1000 Assays
Enzima diana Transcriptasa inversa