Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotin-XX Conjugate (biotin EGF)
Este factor de crecimiento epidérmico purificado (EGF) contiene una sola molécula de biotina-XX en el aminoácido N-terminal
Marca: Invitrogen™ E3477
529.35 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
- El EGF biotina-XX contiene un agente separador largo para mejorar la afinidad del receptor EGF y facilita la unión de una marca como una molécula de colorante-estreptavidina, una molécula de nanocristales-estreptavidina Qdot™ o un conjugado estreptavidina-enzima
- Gracias al EGF marcado, los científicos han podido investigar las interacciones receptor-membrana, estudiar la distribución de los receptores y calcular las constantes de frecuencia para la interacción del EGF con su receptor, entre otras muchas acciones
- Molécula EGF: 53 aminoácidos, PM=6,045 Da
- Número de moléculas de biotina-XX en cada molécula EGF: 1
Análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, Imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, estrés nitro-oxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). | |
Maciza | |
Biotina y otros haptenos | |
Hielo húmedo |
Fluorescencia | |
Factor de crecimiento epidérmico | |
20 μg |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.