Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 647 Streptavidin (Alexa Fluor™ 647 EGF complex)
Complejos de la molécula de colorante-estreptavidina y EGF biotinilado
Marca: Invitrogen™ E35351
617.12 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Gracias al EGF marcado con fluorescencia, los científicos han podido investigar las interacciones receptor-membrana, estudiar la distribución de los receptores y calcular las constantes de frecuencia para la interacción del EGF con su receptor, entre otras muchas acciones.
- Los conjugados biotinilados utilizan biotina-XX, que contiene un agente separador largo para mejorar la afinidad del receptor EGF
- Molécula EGF: 53 aminoácidos, PM=6,045 Da
- Número de moléculas de fluoróforo en cada molécula EGF: 1
- La fluorescencia se suele monitorizar mediante un citómetro de flujo, un microscopio de fluorescencia o un fluorímetro
Análisis Celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, citometría de flujo, endocitosis y citometría de flujo, ensayos de exocitosis y fagocitosis, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis y señalización iónica, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. | |
Factor de crecimiento epidérmico | |
Alexa Fluor™ | |
Hielo húmedo |
Fluorescencia | |
Colorantes Alexa Fluor | |
100 μg |