Learn More
Invitrogen™ Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - 1 mM Solution in DMSO
Indicador de viabilidad de permeabilidad celular
Marca: Invitrogen™ E3599
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El homodímero-2 de Ethdium (EthD-2) es una tinción de ácido nucleico de alta afinidad que es débilmente fluorescente hasta que se une al ADN y emite fluorescencia roja (excitación/emisión máxima ∽535/624).
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, citotoxicidad y viabilidad celular, viabilidad celular, función y proliferación, rastreo microbiano, núcleo, envoltura nuclear de nucléolos, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Naranja | |
535 nm | |
Ensayos de tinción celular | |
200 μl | |
Homodímero de etidio-2 (EthD-2): solución de 1 mM en DMSO | |
Temperatura ambiente | |
Homodímero de etidio-2 |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Impenetrable en células | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescencia | |
624 nm | |
Fluorescent Dye | |
Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.