Learn More
Invitrogen™ FluoCells™ Prepared Slide #3 (mouse kidney section with Alexa Fluor™ 488 WGA, Alexa Fluor™ 568 Phalloidin, and DAPI)
Preparaciones celulares multietiqueta para la observación mediante microscopia de fluorescencia validada para inmunofluorescencia
Marca: Invitrogen™ F24630
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
El portaobjetos preparado n.º 3 FluoCells es perfecto para demostrar las propiedades de corte óptico de los microscopios confocales. Cada portaobjetos contiene una sección de 16 μm de riñón de ratón cortada mediante un criostato teñida con aglutinina del germen de trigo Alexa Fluor 488 (W-11261), faloidina Alexa Fluor 568 (A-12380) y DAPI (D-1306).
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Portaobjetos preparados para microscopios | |
Inmunofluorescencia | |
1 unidad |
Alexa Fluor™, FluoCells™ | |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.