Learn More
Invitrogen™ Ácido de fluoresceína-5-(y-6)-sulfónico, sal de trisodio
Descripción
El ácido sulfónico de fluoresceína-5-(y-6) se puede usar como un trazador polar no fijable para investigar la fusión, la lisis y la comunicación de la brecha-unión.
Análisis celular, rastreo y rastreo Celular, viabilidad celular, proliferación y función, rastreo celular general, homeostasis iónica y señalización, rastreo neuronal, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Localización subcelular | Membranas celulares y lípidos |
| Método de detección | Fluorescente |
| Fórmula molecular | C20H9Na3O8S |
| Forma física | Sólido |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | Sal trisódica |