Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Diacetate (FDA)
Código de producto. 10694763
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 10694763
Marca: Invitrogen™ F1303
Edge
Sustrato de esterasa con permeabilidad celular que puede servir como sonda de viabilidad
  • Mide tanto la actividad enzimática necesaria para activar su fluorescencia como la integridad de la membrana celular, retención intracelular de su producto fluorescente
  • Tras la hidrólisis por esterasas intracelulares, el éster AM produce fluoresceína
Adhesión celular, análisis celular, proliferación celular, marcado y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, marcado celular general, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis iónica y señalización, Ensayos ADME/Tox basados en dianas, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Tipo de producto Diacetato de fluoresceína
Tipo de colorante Colorantes clásicos
Cantidad 1 g
Tipo de reactivo Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente