Learn More
Invitrogen™ H2DCFDA (H2-DCF, DCF)
Forma químicamente reducida de fluoresceína utilizada como indicador de especies reactivas de oxígeno en las células
Marca:  Invitrogen™ D399
205.96 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11560326
  • 274.00€ / 100 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El diacetato de 2',7'-diclorodihidrofluoresceína (H2DCFDA) que penetra en la célula (también conocido como diacetato de diclorofluoresceína), detecta especies reactivas de oxígeno (ROS) en las células, por ejemplo, para detectar la generación de intermediarios reactivos de oxígeno en neutrófilos y macrófagos. Tras la disociación de los grupos de acetato por parte de las esterasas intracelulares y la oxidación, el H2DCFDA no fluorescente se convierte en 2',7'-diclorofluoresceína (DCF), que es altamente fluorescente.
  • Ex/Em: ∽ 492-495/517-527 nm
  • Este producto es sensible al aire (se almacena bajo atmósfera de nitrógeno o argón seco)
  • Este producto se puede disolver en DMSO, DMF o etanol para su uso
  • El indicador penetra en la célula
  • La fluorescencia puede monitorizarse mediante un citómetro de flujo, un fluorímetro, un lector de microplacas o un microscopio de fluorescencia a través de fuentes de excitación y filtros adecuados para la fluoresceína
Consulte el Manual de Molecular Probes™ para obtener información adicional sobre el producto.
Apoptosis, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, detección radical libre, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 mg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ H2DCFDA (H2-DCF, DCF) > 100 mg