Learn More
Invitrogen™ Kit de peroxidación lipídica Image-iT™ para análisis de células vivas
Permite detectar la peroxidación lipídica en células vivas mediante la oxidación del reactivo BODIPY™ 581/591 C11
Marca:  Invitrogen™ C10445
351.88 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12877552
  • 463.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Cinco viales de un solo uso que contienen suficiente cantidad de reactivo para cinco placas de 96 pocillos o 100 cubreobjetos, e hidroperóxido de cumeno como control positivo
Descripción
Descripción
Este kit se localiza en las membranas de las células vivas y, tras la oxidación por la acción de hidroperóxidos lipídicos, muestra un cambio en la emisión de fluorescencia pico de aprox. 590 nm a aprox. 510 nm. La fluorescencia de las células vivas cambia de rojo a verde, proporcionando una indicación radiométrica de la peroxidación lipídica compatible con la microscopía tradicional y de alto contenido, así como con la citometría de flujo.
  • Incluye hidroperóxido de cumeno como compuesto de control positivo para inducir la peroxidación lipídica en las células
  • El reactivo se suministra como una solución de DMSO estable y lista para su uso, con un sencillo protocolo compatible con los flujos de trabajo estándar de la microscopía de fluorescencia
  • Forma: Congelado
Análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, citometría de flujo, ensayos de viabilidad y citotoxicidad para citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Congelado
1 kit
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Image-iT Lipid Peroxidation Kit, for live cell analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Peróxido orgánico Tipo E y F
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cumene hydroperoxide, Dimethyl sulfoxide