Learn More
Invitrogen™ InSpeck™ Red (580/605) Microscope Image Intensity Calibration Kit, 2.5 μm
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- Cada kit incluye seis suspensiones separadas de microesferas fluorescentes de 2,5μm con intensidades de fluorescencia relativas del 100 %, 30 %, 10 %, 3 %, 1 % y 0,3 %; cubriendo un rango de intensidades que se encuentran comúnmente en aplicaciones de microscopía
- También se suministran gránulos de control sin teñir y medios de montaje
- Las suspensiones acuosas de microesferas pueden aplicarse directamente a la muestra para calibrar las intensidades de fluorescencia o montarse por separado en el pocillo adyacente o en otro portaobjetos
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de calibración de intensidad de imagen del microscopio |
| Línea de productos | InSpeck |
| Tipo de calibración | Calibración de intensidad de imagen del microscopio |
| Color | Rojo |
| Formato | Gránulos de suspensión |
| Diámetro (métrico) | 2,5 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |