Learn More
Invitrogen™ Tinción de lípidos neutros HCS LipidTOX™ Deep Red, para adquisición de imágenes celulares
Descripción
La acumulación intracelular de lípidos neutros, esteatosis, se desencadena a menudo por medicamentos que afectan al metabolismo de los ácidos grasos o lípidos neutros. El tinte de lípidos neutros HCS LipidTOX rojo oscuro se desarrolló para caracterizar los efectos potencialmente tóxicos de compuestos sobre el metabolismo lipídico en líneas celulares de mamíferos. El colorante de lípidos neutros LipidTOX tiene una afinidad extraordinariamente alta por las microgotas de lípidos neutros y se puede detectar mediante microscopía de fluorescencia o un lector de HCS. Esta sonda es compatible con los reactivos de detección de fosfolípidos LipidTOX HCS. Los colorantes de lípidos neutros LipidTOX HCS también pueden utilizarse para supervisar la formación y la diferenciación de los adipocitos, un proceso llamado adipogénesis.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, detección de alto contenido (HCS)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo oscuro |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de alto contenido |
| Cantidad | 1 unidad |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | LipidTOX |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Tinción lipídica |
| SubCellular Localization | Membranas celulares y lípidos, Lipids |