Learn More
Invitrogen™ Tinción de lípidos neutros HCS LipidTOX™ Green, para adquisición de imágenes celulares
Código de producto. 10343673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
10343673 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10343673
Marca: Invitrogen™ H34475
Edge
Alta afinidad por gotas de lípidos neutros
La acumulación intracelular de lípidos neutros, esteatosis, se desencadena a menudo por medicamentos que afectan al metabolismo de los ácidos grasos o lípidos neutros. El colorante de lípidos neutros HCS LipidTOX Green se desarrolló para caracterizar los efectos potencialmente tóxicos de compuestos sobre el metabolismo lipídico en líneas celulares de mamífero El colorante de lípidos neutros LipidTOX tiene una afinidad extraordinariamente alta por las microgotas de lípidos neutros y se puede detectar mediante microscopía de fluorescencia o un lector de HCS. Esta sonda es compatible con los reactivos de detección de fosfolípidos LipidTOX HCS. Los colorantes de lípidos neutros LipidTOX HCS también pueden utilizarse para supervisar la formación y la diferenciación de los adipocitos, un proceso llamado adipogénesis.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, detección de alto contenido (HCS)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de alto contenido
Cantidad 1 unidad
Método de detección Fluorescente
Línea de productos LipidTOX
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinción lipídica
SubCellular Localization Membranas celulares y lípidos, Lipids