Learn More
Invitrogen™ Equipo de imagen de células VIVAS/MUERTAS™ (488/570)
Código de producto. 12353643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
12353643 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12353643
Marca: Invitrogen™ R37601
Includes
Componente A: 10 viales de 1 ml; componente B: 1 x 10 viales, secos
Ensayo de viabilidad de células fluorescentes bicolores sensibles optimizado para los filtros FITC y Texas Red™
  • Permite la discriminación entre células vivas y muertas con dos sondas que miden parámetros reconocidos de citotoxicidad y viabilidad celular: Actividad de la esterasa intracelular e integridad de la membrana plasmática
  • Basado en un colorante permeable a las células para teñir las células vivas y en un colorante impermeable a las células muertas y en proceso de muerte.
  • Adaptado para plataformas de imágenes mediante la optimización de los filtros comunes de imágenes verdes y rojas utilizados con FITC y Texas Red
  • El componente de células vivas produce una fluorescencia verde intensa y uniforme en las células vivas (ex/em 488 nm/515 nm
  • El componente de células muertas produce predominantemente fluorescencia roja nuclear (ex/em 570 nm/602 nm) en células con membranas celulares comprometidas, un fuerte indicador de muerte celular y citotoxicidad
  • Detección sensible de medidas clave de salud celular: viabilidad, relación de vida/muerte y citotoxicidad
  • Facilidad de uso con mínimas diluciones
  • Las células vivas se distinguen por la presencia de una actividad de esterasa intracelular ubicua, determinada por la conversión enzimática de la calceína AM, prácticamente no fluorescente, en calceína intensamente fluorescente, que está bien conservada en las células vivas.
  • El componente rojo es impermeable a las células y, por lo tanto, solo entra en las células con membranas dañadas
  • En las células muertas y en proceso de muerte se genera una fluorescencia roja brillante al unirse al ADN
  • Los niveles de fluorescencia de fondo son intrínsecamente bajos con esta técnica de ensayo porque los tintes apenas son fluorescentes antes de interactuar con las células
Análisis celular, recuento y viabilidad celular, recuento, viabilidad y criopreservación celular, cultivo celular, viabilidad y citotoxicidad celular, viabilidad, proliferación y función celular
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Color Rojo, verde
Contenido y almacenamiento • Componente A: 10 viales de 1 ml
• Componente B: 1 x 10 viales (secos)
Almacenar a -20 °C
Descripción Equipo de imagen de células LIVE/DEAD™ (488/570)
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Sistema de adquisición de imágenes de células Floid™, Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Kit de adquisición de imágenes celulares
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission 515, 602 nm
Excitation Wavelength Range 488, 570 nm
Formulario Congelado
Formato Tubo(s)
Tiempo de incubación 15 min
Línea de productos LIVE/DEAD, Molecular Probes
Cantidad 1 ml
Condiciones de envío Hielo seco