Learn More
Invitrogen™ Kit de citotoxicidad/viabilidad LIVE/DEAD™, para células de mamíferos
Descripción
El kit de citotoxicidad/viabilidad LIVE/DEAD es un ensayo de dos colores rápido y sencillo para determinar la viabilidad de las células en una población basada en la actividad de la esterasa y la integridad de la membrana plasmática. El kit puede utilizarse en citometría de flujo, microscopía de fluorescencia y lectores de microplacas de fluorescencia.
- Más rápido, más seguro, más sensible
- A un precio más bajo
La actividad de la esterasa intracelular ubicua y una membrana plasmática intacta son características distintivas de las células vivas. El kit de citotoxicidad/viabilidad LIVE/DEAD discrimina rápidamente las células vivas de las muertas mediante la tinción simultánea con calceína AM verde fluorescente para indicar actividad de esterasa intracelular y homodímero-1 de etidio rojo fluorescente para indicar la pérdida de integridad de la membrana plasmática. Se puede adaptar a la mayoría de las células eucarióticas en las que las condiciones citotóxicas producen estos efectos celulares. El ensayo es útil con una variedad de metodologías de detección de fluorescencia.
Sensible, seguro y eficiente
El kit de viabilidad/citotoxicidad LIVE/DEAD es más sensible que la exclusión azul de tripano, un método comúnmente utilizado para la discriminación de células vivas/muertas. El kit de citotoxicidad/viabilidad LIVE/DEAD es rentable y muy sensible debido a la brillante fluorescencia de ambos colorantes al interactuar con las células vivas (calceína AM) o muertas (homodímero-1 de etidio). Los niveles de fondo son bajos debido al hecho de que ambos colorantes son prácticamente no fluorescentes antes de interactuar con las células.
Hay ensayos LIVE/DEAD disponibles para una amplia gama de aplicaciones
Se ofrece una selección de ensayos de viabilidad Invitrogen LIVE/DEAD para células de mamíferos, bacterias, levaduras y hongos, así como kits de tinción de células muertas fijables para su uso en tinción intracelular para citometría de flujo. Todos los ensayos LIVE/DEAD proporcionan una discriminación rápida y positiva entre células viables y no viables.
Análisis celular, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, producción de imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, citometría de flujo, ensayos de viabilidad y citotoxicidad de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, ensayos de ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Color | Verde, rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Descripción | Kit de viabilidad/citotoxicidad LIVE/DEAD™, para células de mamíferos |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Kit de viabilidad/citotoxicidad |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Emission | 494, 528 nm |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit, for mammalian cells
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 5,5-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochlo