Learn More
Invitrogen™ LIVE BacLight™ Bacterial Gram Stain Kit, for microscopy & quantitative assays
Ensayo en un solo paso
Marca:  Invitrogen™ L7005
841.70 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10217302
  • 906.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de tinción BacLight™ Bacterial Gram LIVE es un novedoso ensayo de fluorescencia en un solo paso para la determinación de signos de Gram en bacterias vivas. Cuando las bacterias gramnegativas y grampositivas se tiñen simultáneamente con el colorante SYTO™ 9 permeable a la membrana y el yoduro de hexidio, las bacterias gramnegativas se tiñen de verde fluorescente y las grampositivas de rojo fluorescente.
Análisis de bacterias, análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, producción de imágenes celulares, tinción de Gram, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Verde, rojo
Kit de tinción de Gram de bacterias LIVE BacLight™, para microscopía y ensayos cuantitativos
Ensayo de viabilidad
Kit de tinción bacteriana
480-700 nm
Tubos, placa de 96 pocillos, portaobjetos
1 kit
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Fluorescente
Microscopio de fluorescencia, Fluorímetro, Citómetro de flujo, Lector de microplacas
Otras etiquetas o colorantes
470 nm
BacLight™
Temperatura ambiente