Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, DiI complex (DiI LDL)
Código de producto. 10760194
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. 10760194
Marca: Invitrogen™ L3482
Conjugado no acetilado
La lipoproteína de baja densidad (LDL) humana es un gran complejo proteico (aproximadamente 500.000 Da) que se une a un receptor específico en la superficie de las células de vertebrados y aporta colesterol a través de endocitosis mediada por receptores. Los experimentos que se realizan para estudiar la LDL se suelen hacer añadiendo LDL marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía o citometría de flujo. La LDL marcada fluorescencia también se puede inyectar en animales de experimentación y distribución del marcado puede analizarse después del periodo especificado.
  • Etiqueta (Ex/EM): Dil (554/571)
  • Acetilado: No
  • Cantidad: 200 μl (1,0 mg/ml)
  • Los productos de LDL no acetilada se envían durante las dos semanas siguientes a su preparación
  • La LDL que contiene una apoproteína sin modificar se utiliza para estudiar el suministro y la internalización de colesterol normal
  • Estas son algunas de las aplicaciones de los complejos de LDL marcada: Recuento de los receptores de LDL de la superficie celular y análisis de su movimiento y agrupación tras la internalización; cuantificación de la actividad de los receptores de LDL en los fibroblastos (sustituyendo el ensayo de LDL marcada radioactivamente); investigación de la expresión de LDL e identificación de las deficiencias de receptores de LDL en distintas líneas de células
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, lisosomas, vacuolas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 mg⁄ml
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Tipo de producto Suplemento
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Formulario Líquido
Cantidad 200 μl
Condiciones de envío Hielo húmedo