Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Red DND-99, envase especial
Descripción
Tinción y seguimiento de orgánulos acídicos de manera simple, muy específica y en un solo paso
Las sondas LysoTracker consisten en un fluoróforo vinculado a una base débil que está solo parcialmente protonada con pH neutro. Esto permite que las sondas LysoTracker penetren sin problema por las membranas celulares para poder etiquetar células vivas. Las sondas LysoTracker son altamente selectivas para orgánulos acídicos y, a diferencia del dinitrofenil (DNP), las sondas LysoTracker no requieren el uso de un segundo anticuerpo para la detección.
- Alta selectividad para orgánulos acídicos
- Buen grado de retención tras la unión mediante aldehído
- Etiquetado eficaz de células vivas en concentraciones nanomolares
- Adquisición de imágenes de células vivas
- Excitación/emisión: 577/590 nm
- Embalaje especial
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, lisosomas, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Concentración | 1 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 577⁄590 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 20 x 50 μL |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | LysoTracker™ Red DND-99 |
| Emisión | Rojo visible |
| Línea de productos | LysoTracker |
| Mostrar más |