Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1000 microgramos
Descripción
- Forma de acetoximetil (AM) éster
- Útil para la carga intracelular no invasiva
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de magnesio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Viability and Proliferation |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, microfotómetro, citómetro de flujo, Microphotometer, Flow Cytometer |
| Tipo de producto | Magnesium Indicator |
| Tipo de colorante | Penetra en la célula |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |