Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Marca:  Invitrogen™ M7512
478.64 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11569106
  • 554.00€ / 1000 microgramos
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
MitoTracker Red CMXRos es un colorante rojo fluorescente que tiñe las mitocondrias de las células vivas. Su acumulación depende del potencial de la membrana. El colorante se conserva bien después de la fijación mediante aldehído. Embalaje especial.
Apoptosis, análisis celular, cultivo celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad Celular, función y proliferación, adquisición de imágenes celulares, citometría de flujo, ensayos de apoptosis de citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, mitocondria, función de mitocondria, función mitocondrial, estructura mitocondrial, rastreo de organelos, análisis de células madre, detección y etiquetado de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
579/599
Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, lector de microplacas
Fluorescente
MitoTracker™
Fluorescent Dye
Mitocondrias
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Special packaging
20 x 50 μg
MitoTracker™ Red CMXRos
Temperatura ambiente
Tinte
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.