Learn More
Invitrogen™ Kit de cuantificación de proteínas NanoOrange™, 200-2000 ensayos
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El colorante fluorescente es adecuado para el uso con espectrofluorímetros y lectores de microplacas
- Para la detección de lipoproteínas o proteínas en un entorno complejo de lípidos, use nuestro kit de cuantificación de proteínas CBQCA (C-6667).
Cuantificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| ensayo | Ensayo de proteínas fluorescentes |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Línea de productos | NanoOrange |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Suficiente para | De 200 a 2000 ensayos |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Cantidad | 1 kit |