Learn More
Invitrogen™ Rojo Nilo
Código de producto. 11549116
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. 11549116
Marca: Invitrogen™ N1142
Edge
Para uso con microscopía de fluorescencia
El rojo Nilo se utiliza para localizar y cuantificar lípidos, en particular las gotas de lípidos neutras dentro de las células. El rojo Nilo es casi no fluorescente en el agua y otros disolventes polares, pero sufre una mejora de la fluorescencia y grandes cambios azules de absorción y emisión en entornos no polares (niveles máximos de excitación/emisión de ∼552/636 nm en metanol). Se recomienda disolver en DMSO o DMF anhidro de alta calidad para obtener una concentración de solución madre de hasta 1 mM.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Membranas celulares y lípidos, lisosomas
Método de detección Fluorescente
Fórmula molecular C20H18N2O2
Forma física Sólido
Color Rojo
Tipo de producto Tinción con rojo Nilo
Excitación/emisión 552/636 nm