Learn More
Invitrogen™ Nonyl Acridine Orange (Acridine Orange 10-Nonyl Bromide)
Descripción
Se informa que la captación mitocondrial no depende del potencial de membrana, a diferencia de muchas otras sondas mitocondriales. Es tóxico en altas concentraciones y aparentemente se une a la cardiolipina en todas las mitocondrias, independientemente de su estado energético. Este derivado se ha utilizado para analizar las mitocondrias mediante citometría de flujo, caracterizar la resistencia multifarmacológica y medir los cambios en la masa mitocondrial durante la apoptosis.
Apoptosis, análisis celular, viabilidad y recuento celular, recuento celular, viabilidad, crioconservación, cultivo celular, estructura celular, viabilidad celular, función y proliferación, fragmentación de ADN, citometría de flujo, ensayos de apoptosis de citometría de flujo, mitocondria, función mitocondrial, función mitocondrial, estructura mitocondrial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 100 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Naranja de nonil acridina |
| SubCellular Localization | Mitocondrias |