Learn More
Invitrogen™ Reactivo NucBlue™ Live ReadyProbes™ (Hoechst 33342)
Código de producto. 12303553
Click to view available options
Cantidad:
6 vial(es)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12303553
Marca: Invitrogen™ R37605
Tinción Hoechst formulada en una solución estable a temperatura ambiente que se suministra en un frasco cuentagotas
Hoechst 33342 es quizás la tinción de fluorescencia nuclear más ubicua para células vivas y fijas y secciones de tejido. La tinción permeable a las células se une preferentemente a las regiones AT del ADN. Se excita con la luz ultravioleta y emite una fluorescencia azul a 460 nm al unirse al ADN.
  • Formulación líquida lista para usar de Hoechst de alta pureza 33342
  • Normalmente, Hoechst 33342 se suministra como una solución sólida o altamente concentrada que requiere ser pesada y diluida varios miles de veces antes de su uso, y se recomienda su almacenamiento en un congelador o refrigerador
  • Esta versión está lista para ser usada y puede ser almacenada junto a un microscopio o una estación de trabajo. Una formulación líquida en un frasco cuentagotas ultra cómodo permite observar
  • Las propiedades espectrales de Hoechst 33342 (2'-[4'-etoxifenil]-5-[4-metil-1-piperazinil]-2,5'-bis-1h-benzimidazol), incluido un gran desplazamiento de stokes, hacen que sea perfecto para el uso con fluorósforos verdes (Alexa Fluor™ 488, fluoresceína [FITC], proteína verde fluorescente [GFP]) y rojos (Alexa Fluor 594, Texas Red™, rodamina, mCherry, mKate-2) en experimentos multicolor
  • Debido a su alta afinidad con el ADN, Hoechst 33342 también se utiliza con frecuencia en estudios de recuento, ciclo y replicación celular para distinguir núcleos condensados en células apoptóticas, para los estudios de ciclos celulares como herramienta de segmentación nuclear en el análisis de imágenes de alto contenido y para clasificar las células en función de su contenido de ADN
  • Puede añadirse directamente a las células en medios completos o soluciones de tampón
  • En la mayoría de los casos, 2 gotas/ml y una incubación de 15 a 30 minutos producirán una tinción nuclear brillante. Sin embargo, puede ser necesario realizar ajustes para algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones
  • En la mayoría de los casos, la intensidad de tinción aumenta con el tiempo si las células no se lavan antes de la adquisición de imágenes.
  • Excitado por la luz UV a 360 nm al unirse al ADN, con una emisión máxima de 460 nm
  • Detectado a través del filtro azul/cian
Apoptosis, análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, estructura celular, marcado y seguimiento celular, viabilidad y citotoxicidad celular, viabilidad, proliferación y función celular, imagen celular, fragmentación de ADN, citometría de flujo, tinción de citometría de flujo por estructura celular, inmunofluorescencia (IF), tinción de inmunofluorescencia, prevención de montaje y desvanecimiento, tinción y detección de inmunofluorescencia, núcleo, núcleos y envoltura nuclear, marcado de orgánulos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento 6 frascos cuentagotas de 2,5 ml
Almacenar a ≤ 25 °C
Intervalo de longitud de onda de excitación 360⁄460
Tipo de colorante Hoechst 33342
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Cantidad 6 vial(es)
Método de detección Fluorescente
Emisión Visible
Formulario Líquido
Línea de productos Molecular Probes
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinción
SubCellular Localization Nucleus