Learn More
Invitrogen™ PBS (Phosphate-Buffered Saline) Tablets
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una formulación salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones celulares.
Marca:  Invitrogen™ 003002
173.85 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Codice prodotto. 10672254
  • 188.00€ / cada uno
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una formulación salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones celulares, tales como el lavado de células/tejido durante la inmunohistoquímica (IHQ), la inmunocitoquímica (ICQ), el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS está formulada sin calcio ni magnesio. Cada pastilla de PBS se debe disolver en 100 ml de agua destilada. Este tampón contiene 10 mM de fosfato y 150 mM de cloruro sódico con un pH de 7,3 a 7,5.
NOTA: Estas pastillas no son estériles y, por lo tanto, no deben utilizarse para el cultivo celular o células vivas sin filtrarlas por un filtro de 0,2 µM.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Almacenar a temperatura ambiente.
100 pastillas
Temperatura ambiente
Solución salina tamponada con fosfato
Solución salina tamponada con fosfato
Tableta
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ PBS (Phosphate-Buffered Saline) Tablets > 100 tabletas
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.