Learn More
Invitrogen™ PED6 (N-((6-(2,4-dinitrofenil)amino)hexanoil)-2-(4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-pentanoil)-1-hexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina, sal de trietilamonio)
Description
Los sustratos de fosfolipasa Molecular Probes son fosfolípidos marcados con colorante utilizados para monitorizar la actividad de la fosfolipasa A (PLA) en preparaciones enzimáticas purificadas, lisados celulares y células vivas.
- Etiqueta (Ex/EM): PED6
- Especificidad: PLA2 (este sustrato se escinde con PLA1, pero esta reacción no separa el fluoróforo del supresor)
- Producto de escisión: BODIPY™ FL C5
- El producto liofilizado puede disolverse en DMSO para su uso.
- La fluorescencia se mide en ensayos en microplaca o mediante citometría de flujo.
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Informations sur la commande
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spécification
Spécification
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Fosfolípidos |
| Conjugado | Otras etiquetas o colorantes |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.