Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Blot Stain Kit
Descripción
El kit de tinción de transferencia de fosfoproteínas Pro-Q Diamond proporciona un método rápido y sencillo para la detección directa de fosfoproteínas en membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nitrocelulosa. La tinción fluorescente se une de forma selectiva a la fracción del fosfato y la unión es independiente del contexto de la secuencia del aminoácido.
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Ubicación de detección | Detección en transferencia |
| Método de detección | Fluorescente |
| Etiqueta o tinte | Pro-Q Diamond |
| Tipo de producto | Kit de tinción de transferencia de fosfoproteínas |
| Línea de productos | PRO-Q |
| Cantidad | 1 Kit |
| Molécula diana | Proteínas (fosfoproteínas) |