Learn More
Invitrogen™ Tinción™ de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond
Elimina la necesidad de transferencia o anticuerpos específicos de fosfoproteína y análisis Western Blot
247.00€ - 3345.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
---|---|
Ubicación de detección | Detección en gel |
Método de detección | Fluorescencia |
Etiqueta o tinte | Pro-Q Diamond |
Tipo de producto | Tinción para geles de fosfoproteínas |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11549296
|
Invitrogen™
P33301 |
Tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q™ Diamond, 200 ml |
247.00€
200 ml |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10534433
|
Invitrogen™
P33300 |
Tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q™ Diamond, 1 l |
772.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11406347
|
Invitrogen™
P33302 |
Tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q™ Diamond, 5 l |
3345.00€
5 litros |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or use of phosphoprotein-specific antibodies. It is ideal for the identification of kinase targets in signal transduction pathways and for phosphoproteomic studies.
La tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond proporciona un método práctico para la tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida.
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
Fluorescencia | |
Tinción para geles de fosfoproteínas | |
Temperatura ambiente |
Detección en gel | |
Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™ | |
Proteínas (fosfoproteínas) |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.