Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 300 Glycoprotein Gel and Blot Stain Kit
50 veces más sensible que la tinción de fucsina estándar
Marca: Invitrogen™ P21857
Detalles adicionales : CAS : 53123-88-9 Peso : 0.00525kg Transport : UN number : 3085 Chem class : 5.1 Pack group : II
Descripción
Los kits de tinción de glicoproteínas Pro-Q Emerald 300 y Pro-Q Emerald 488 proporcionan la tecnología más avanzada disponible para la detección de glicoproteínas en geles y en transferencias. La tinción del gel es rápida y muy sensible. En menos de tres horas, es posible detectar tan poco como 300 pg de glicoproteína por banda, dependiendo del grado de glicosilación.
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Detección en transferencia, detección en gel | |
Pro-Q Emerald 300 | |
PRO-Q™ | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Kit de tinción de glucoproteínas | |
1 kit | |
Proteínas (glicoproteínas) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.