Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ Protein Assay Kit
Para una cuantificación de proteínas fácil y precisa
Marca: Invitrogen™ Q33210
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
Descripción
- El kit proporciona soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (BSA) prediluidas
- Basta con diluir el reactivo, cargar en los pocillos de una microplaca, añadir 1-20 μl de muestra, mezclar y leer la fluorescencia
- El ensayo es altamente selectivo para proteínas y muestra poca variación entre ellas
- El ensayo se realiza a temperatura ambiente y la señal es estable durante 3 horas
- Los contaminantes comunes, tales como sales, solventes o ADN, pero no detergentes, se toleran bien en el ensayo
- También están disponibles los kits de ensayo de ADN Quant-iT (Q33120, Q33130) y un kit de ensayo de ARN Quant-iT (Q33140)
Cuantificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Fluorescente | |
Ensayo de cuantificación de proteínas | |
3919448 | |
De 1 a 20 ul | |
Almacenar en refrigerador (de 2 a 8 °C). Proteja el producto de la luz. |
Ensayo de proteínas fluorescentes | |
Quant-iT™ | |
Lector de microplacas | |
Soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (BSA) prediluidas | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.