Learn More
Invitrogen™ Sensor de oxígeno singulete verde - Envase especial
Código de producto. 11580676
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 μg
Tamaño de la unidad:
1000 microgramos
Código de producto. 11580676
Marca: Invitrogen™ S36002
Reactivo de detección altamente selectivo para oxígeno singulete
A diferencia de otros reactivos de detección de oxígeno singulete fluorescentes y quimioluminiscentes disponibles, el sensor de oxígeno singulete verde no muestra ninguna respuesta apreciable al radical hidroxilo o al superóxido.
  • Este indicador muestra inicialmente una fluorescencia azul débil, pero en presencia de oxígeno singulete emite una fluorescencia verde (excitación/emisión máxima de aproximadamente 504/525 nm) similar a la de la fluoresceína.
  • El sensor de oxígeno singulete verde es impermeable a las células
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad, proliferación y función celulares, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 x 100 μg
Tipo de producto ROS Indicator