Learn More
Invitrogen™ Tetrametilrodamina, éster etílico, perclorato (TMRE)
Descripción
El éster etílico tetrametilrodamina (TMRE) es un colorante catiónico fluorescente de color rojo-anaranjado que penetra en la célula que las mitocondrias activas secuestran con facilidad.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, función y proliferación, mitocondria, función mitocondrial, función mitocondrial, estructura mitocondrial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo-naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | TMRE |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Localización subcelular | Mitocondrias |
| Excitación/emisión | 549/574 nm |
| Peso molecular | 514.96 |