Learn More
Invitrogen™ Tapsigargina
Promotor tumoral
262.00€ - 321.00€
Especificaciones
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
---|---|
Tipo de etiqueta | Sin marcar |
Fórmula molecular | C34H50O12 |
Tipo de producto | Tapsigargina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10226822
|
Invitrogen™
T7458 |
1 mg |
262.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11570796
|
Invitrogen™
T7459 |
20 x 50 μg |
321.00€
1000 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La tapsigargina es una lactona sesquiterpénica natural aislada de la planta umbelífera Thapsia garganica. Este promotor tumoral libera Ca2++ de los almacenes intracelulares inhibiendo específicamente el Ca2++-ATPase del retículo endoplásmico. No afecta directamente al Ca2++-ATPases de la membrana plasmática, a la producción de Ins 1,4,5-P3 ni a la actividad de la proteína cinasa C.
Análisis celular, estructura celular, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, receptores
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Sin marcar | |
C34H50O12 | |
Tapsigargina |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C)
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.