Learn More
Invitrogen™ Vancomicina, conjugado BODIPY™ FL (vancomicina BODIPY™ FL)
Código de producto. 11520826
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. 11520826
Marca: Invitrogen™ V34850
Fluorescente verde
La vancomicina BODIPY™ FL contiene un solo colorante BODIPY™ por molécula de vancoimicina. Se trata de un análogo verde fluorescente de este importante antibiótico, que es activo contra las bacterias grampositivas, incluidos los enterococos. Aunque no se ha informado de su actividad biológica, puede ser útil para detectar los sitios de unión y transporte de vancomicina, para ensayos de polarización de fluorescencia y para el estudio y la detección de enterococos resistentes a la vancomicina.
Análisis de bacterias, estudios de unión a antibióticos, análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos BODIPY
Tipo de etiqueta Tintes BODIPY
Fórmula molecular C80H88BF2Cl2N11O25
Forma física Sólido
Tipo de producto Antibiótico
Excitación/emisión 504/511 nm
Peso molecular 1723.35
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.